Learn More
OHAUS™ Rubber Mat
Codice prodotto. p-7158991 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
28 x 33 cm
33 x 33 cm
45.7 x 45.7 cm
48 x 61 cm
61 x 61 cm
61 x 91.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15722479
Marca: OHAUS™ 30400060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Rubber Mat is an accessory for use with various platforms.
  • For use with platforms
  • A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
  • Platforms can increase the amount of usable space for samples
  • In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
  • Securely hold labware in place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Platform Mat
Materiale Rubber
Profondità (sistema imperiale) 11.00 in.
Profondità (sistema metrico) 28.00 cm
Dimensioni (L x P) 28 x 33 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 28.00 cm
Larghezza (sistema metrico) 33.00 cm
Descrizione Rubber Mat, 28 x 33 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Platform