Learn More
Kartell™ Tappi a un foro in gomma
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
16 mm
28 mm
32 mm
41 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
23 mm
37 mm
42 mm
54 mm
Altezza (sistema metrico):
26 mm
37 mm
41mm
53 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Descrizione
Manufactured from rubber to ensure a tight fit. Kartell™ Rubber One-Hole Stoppers seal and secure medium in a bottle while providing tubing access.
- Conical shape ensures snug fit
- Single centered hole allows tubing access
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) foro | 6 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 26 mm |
| Quantità | Confezione da 25 |
| Colore | Rosso |
| Diameter (Metric) Bottom | 16 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 23 mm |
| Materiale | Rubber |
| Product Type | Tappo |