Learn More
Heathrow Scientific™ Rubber Pipet Filler
Codice prodotto. 12357589 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blu
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12357589
Marca: Heathrow Scientific™ HS20632A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Control air evacuation, liquid uptake, and liquid dispensing. Heathrow Scientific™ Pipet Filler contains a chemical-resistant stainless steel ball in each of three valves for efficient one-handed operation.
  • Pinch release valve for smooth liquid flow
  • Fits standard size pipettes
  • Order the red pipette filler for safe pipetting of caustics. It does not contain carbon black and will not smudge
  • Filler measures 54 x 54 x 130mm
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Black
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipettes and Syringes
Tipo di impugnatura Round
Materiale Natural Rubber
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette Filler
Volume (sistema metrico) 35 mL
Include Three valves that each contain a stainless steel ball
Lunghezza (sistema metrico) 54 mm
Larghezza (sistema metrico) 54 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm