Learn More
Heathrow Scientific™ Rubber Pipet Filler
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blu
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Pinch release valve for smooth liquid flow
- Fits standard size pipettes
- Order the red pipette filler for safe pipetting of caustics. It does not contain carbon black and will not smudge
- Filler measures 54 x 54 x 130mm
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Black |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Pipettes and Syringes |
| Tipo di impugnatura | Round |
| Materiale | Natural Rubber |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Pipette Filler |
| Volume (sistema metrico) | 35 mL |
| Vedi altri risultati |