Learn More
Fisherbrand™ Dispositivi di riempimento per pipette in gomma
Codice prodotto. p-8000157 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Green
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11890950
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eccellenti per tutti i terreni che non attaccano la gomma. I bulbi per pipette Fisherbrand™ sono dotati di tre valvole a sfera in vetro, regolabili con la semplice pressione delle dita.
  • Disponibili in una varietà di colori
  • Con un volume di 60 ml destinato a pipette di capacità compresa tra 2 e 50 ml
  • Il terreno non deve entrare nel dispositivo di riempimento per pipette perché potrebbe causare il malfunzionamento della valvola
Specifica
Colore Rosso
Materiale Gomma
Tipo Pompetta per pipette
Volume (sistema metrico) 60 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Può essere usato su pipette volumetriche o cilindriche da 2 ml a 50 ml
Include Tre valvole a sfera in vetro
Quantità 1 ciascuno