Learn More
Fisherbrand™ Dispositivi di riempimento per pipette in gomma
Excellent for all media that do not attack rubber. Fisherbrand™ Pipette Bulbs come with three glassball valves, adjustable by finger pressure.
Marca: Fisherbrand™ 4705511
3.28 EUR valido fino al 2026-01-16
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "24103" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Available in a range of colors
- With ca. 60mL volume suitable for pipettes from 2 to 50mL
- Pipette media must not enter pipette filler; it may cause valve malfunction