Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Vortex Mixers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
12 x 15 mm dia. Tube Holder
13 x 12 mm dia. Tube Holder
19 x 10 mm dia.Tube Holder
4 x 26 mm dia.Tube Holder
7 x 20 mm dia. Tube Holder
Flat bottom vessel platform
Microplate Tray
Rubber Platform
Dimensioni (L x P):
136.1 x 97.3 mm
82 x 16.5 mm
87.5 x 10 mm
87.5 x 40 mm
87.5 x 55 mm
Materiale:
Foam, plastic
Plastic
Rubber
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Assorted accessories for Digital Vortex Mixers
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Product Type | Rubber Platform |
| Materiale | Plastic |
| Dimensioni (L x P) | 82 x 16.5 mm |
| Colore | Black |
| Descrizione | Rubber Platform |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Digital Vortex mixer |