Learn More
Cole-Parmer™ Two-Hole Rubber Stopper
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Size:
5
8
10
Dimensione della confezione:
pezzi 13
pezzi 30
pezzi 8
Descrizione
- Black stoppers made with solid natural rubber stay pliable over a long period of time
- Each stopper has its size marked in raised figures
- Low sulfur content
- Withstand temperatures from –25 to 70°C
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) foro | 5mm |
| Altezza (sistema metrico) | 25mm |
| Quantità | 13/Pk. |
| Size | 8 |
| Colore | Black |
| Diameter (Metric) Bottom | 33 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 41 mm |
| Materiale | Rubber |
| Product Type | Stopper (2 holes) |