Learn More
Fisherbrand™ Tappi di sughero
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25.5 mm
28.5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
9.5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25.5 mm
28 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
57 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Diameter (Metric) Bottom | 35 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 38 mm |
| Materiale | sughero |
| Product Type | Tappo in sughero |