Learn More
Fisherbrand™ Tappi di sughero
Codice prodotto. 12386457 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25.5 mm
28.5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
9.5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25.5 mm
28 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
57 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 12386457
For use in education, homebrewing and arts and crafts industries.
Available in different sizes
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 27 mm
Quantità Confezione da 10
Diameter (Metric) Bottom 17 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 20 mm
Materiale sughero
Product Type Tappo in sughero