Learn More
Fisherbrand™ Tappi di sughero
Codice prodotto. p-8011933 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25.5 mm
28.5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
9.5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25.5 mm
28 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
57 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 12346457
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in education, homebrewing and arts and crafts industries.
Available in different sizes
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 21 mm
Quantità Confezione da 20
Diameter (Metric) Bottom 12 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 15 mm
Materiale sughero
Product Type Tappo in sughero