Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma
Codice prodotto. 11557582 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopper Number:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Altezza (sistema metrico):
12mm
14mm
16mm
20mm
24mm
28mm
28 mm
32mm
35mm
38.5mm
42mm
45.5mm
49mm
54mm
Diametro superiore (sistema metrico):
4.5 mm
5.8 mm
7 mm
9 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59.5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
Codice prodotto. 11557582
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resilienza superiore, maggiore flessibilità e resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche comunemente utilizzate in laboratorio.
Offers higher resilience, flexibility and can withstand many chemical agents in normal laboratory use.
  • Temperature range -40° to +70°C
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory use
Altezza (sistema metrico) 49mm
Quantità 1/Pk.
Colore Red
Diameter (Metric) Bottom 71 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 78 mm
Materiale Rubber
Product Type Solid Stopper
Stopper Number 71