Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma con foro
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Quantità | 2/Pk. |
| Colore | Red |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 53 mm |
| Materiale | Rubber |
| Product Type | Stopper (1 hole) |