Learn More
Fisherbrand™ Pompetta di aspirazione in gomma
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
:
Capacity: 12mL
Descrizione
- Pompetta sagomata con collo dalle pareti pesanti
- Presa migliorata per agevolare l'uso con pipette e siringhe
- In gomma naturale colore rosso brillante
- Disponibile in capacità di 12, 15, 30, 60 e 150 ml
- Il tipo da 150 ml possiede nervature rinforzate per l’utilizzo con pipette più grandi
- Destinata all’uso con pipette e siringhe con diametro di 6 - 8 mm
Specifica
Specifica
| Colore | Rosso |
| Materiale | Gomma |
| Tipo | Pompetta di aspirazione |
| Volume (sistema metrico) | 12 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipette e siringhe |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Lunghezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 4 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 34 mm |