Learn More
Fisherbrand™ Tubi di gomma
Codice prodotto. 11865512 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
5 mm
6.5 mm
8 mm
10 mm
12.5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.5 mm
8 mm
9.5 mm
12 mm
14 mm
16.5 mm
17 mm
22.5 mm
24 mm
26.5 mm
29.5 mm
31.5 mm
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3,25 mm
3.25 mm
5 mm
7 mm
8.5 mm
Dimensione della confezione:
10m
Pezzo
Codice prodotto. 11865512
For transferring liquids, gases and dilute acids.
  • Higher resilience than most other polymers
  • Temperature range: -40°C to 70°C
  • Light and flexible
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents (see neoprene tubing)
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Materiale Gomma
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Overall Length (Metric) 10 m
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti