Learn More
Fisherbrand™ Tubi di gomma
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
5 mm
6.5 mm
8 mm
10 mm
12.5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.5 mm
8 mm
9.5 mm
12 mm
14 mm
16.5 mm
17 mm
22.5 mm
24 mm
26.5 mm
29.5 mm
31.5 mm
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3,25 mm
3.25 mm
5 mm
7 mm
8.5 mm
Dimensione della confezione:
10m
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 10 mm |
| Materiale | Gomma |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14 mm |
| Overall Length (Metric) | 10 m |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti |
| Flexibility | Flessibile |