Learn More
Cole-Parmer™ Twistit Stoppers, Rubber
Codice prodotto. 11735039 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Size:
3
6
7
9
10
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 20
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 11735039
Marca: Cole-Parmer™ 6299232
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these versatile Rubber Twistit Stoppers as solid, one-hole, two-hole, or three-hole stoppers.
  • Simply twist off a bottom seal to open a hole.
  • The soft resilient natural rubber stays pliable over a long period and withstands laboratory conditions without hardening.
  • Stoppers retain resiliency even after repeated autoclaving.
  • Each stopper has its size in raised figures on top.
  • Available in black or white rubber.
  • Autoclavable.
Specifica
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Quantità 10 Pk.
Size 10
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Diameter (Metric) Bottom 42 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 50 mm
Materiale Rubber
Product Type Twistit Stopper
Titolo del prodotto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis