Learn More
Rubbermaid™ Bouncer™ Scoops
Codice prodotto. 11762015 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
946.3 mL
1.89 L
Lunghezza (sistema imperiale):
11.62 in.
14 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11762015
Marca: Rubbermaid™ 6660020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of USDA-accepted, NSF-certified, clear polycarbonate materials that comply with FDA regulations
  • Tough polycarbonate resists breaking
  • Improved weight distribution and handling compared to metal
  • Pebble-textured outer surface
  • Easy-to-clean, smooth inner surface
  • Commercial dishwasher safe
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 32 oz.
Capacità (sistema metrico) 946.3 mL
Colore Clear
Certificazione/Conformità USDA, FDA, NSF
Monouso Reusable
Product Type Utility Scoop
Finitura Pebble textured outer and smooth inner
Da utilizzare con (applicazione) Designed for better weight distribution and improved handling with smooth surface
Lunghezza (sistema imperiale) 11.62 in.
Materiale Polycarbonate
Lunghezza (sistema metrico) 29 cm