Learn More
Rubbermaid™ Bouncer™ Scoops
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
946.3 mL
1.89 L
Lunghezza (sistema imperiale):
11.62 in.
14 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tough polycarbonate resists breaking
- Improved weight distribution and handling compared to metal
- Pebble-textured outer surface
- Easy-to-clean, smooth inner surface
- Commercial dishwasher safe
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 64 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 1.89 L |
| Colore | Clear |
| Certificazione/Conformità | USDA, FDA, NSF |
| Monouso | Reusable |
| Product Type | Utility Scoop |
| Finitura | Pebble textured outer and smooth inner |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for better weight distribution and improved handling with smooth surface |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in. |
| Materiale | Polycarbonate |
| Vedi altri risultati |