Learn More
Rubbermaid™ Bouncer™ Scoops
Made of USDA-accepted, NSF-certified, clear polycarbonate materials that comply with FDA regulations
45.60€ - 46.55€
Specifica
Product Type | Bouncer™ Utility Scoop |
---|---|
Materiale | Polycarbonate |
Monouso | No |
Colore | Clear |
Finitura | Pebble textured outer and smooth inner |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11772015
|
Rubbermaid™
66600-30 |
1.89 L | 14 in. |
46.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11762015
|
Rubbermaid™
66600-20 |
946.3 mL | 11.62 in. |
45.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Tough polycarbonate resists breaking
- Improved weight distribution and handling compared to metal
- Pebble-textured outer surface
- Easy-to-clean, smooth inner surface
- Commercial dishwasher safe
Specifica
Bouncer™ Utility Scoop | |
No | |
Pebble textured outer and smooth inner | |
Designed for better weight distribution and improved handling with smooth surface |
Polycarbonate | |
Clear | |
USDA, FDA, NSF | |
29 cm |