Learn More
Cole-Parmer™ Rubbermaid™ NSF-Approved High-Heat Spatulas
Codice prodotto. 11720459 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
41.91 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11720459
Marca: Cole-Parmer™ 0627835
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Scooping, spooning and spreading have never been easier with these spoon-shaped spatulas.
  • The sturdy polypropylene (PP) handle is permanently bonded to a flexible rubber blade
  • Spatulas withstand temperatures to 212°F (100°C)
  • NSF-approved
Specifica
Certificazione/Conformità NSF-Approved
Product Type High-Heat Spatula
Lunghezza (sistema imperiale) 16.5 in.
Materiale Polypropylene, Rubber
Lunghezza (sistema metrico) 41.91 cm