Learn More
Rubidium, 99.75% (metals basis)
Codice prodotto. p-4412893
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11371418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010315.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-17-7
Formula molecolare Rb
Molecular Weight (g/mol) 85.47
Numero MDL MFCD00134055
InChI Key IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
IUPAC Name rubidium
SMILES [Rb]
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium
Colore Silver
Aspetto Silver-colored solid
Densità 1.532g/cm3
Quantità 1 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.75% (Metals basis)
Forma Solid