Learn More
Rubidium bromide, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049098
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11347627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012891.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7789-39-1 | BrRb | 165.37 g/mol
Rubidium bromide is used in infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-39-1
Formula molecolare BrRb
Molecular Weight (g/mol) 165.37
Numero MDL MFCD00011186
InChI Key JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide
PubChem CID 4670918
IUPAC Name rubidium(1+);bromide
SMILES [Br-].[Rb+]
Specifica
Punti di ebollizione 1340°C
Materiale o nome chimico Rubidium bromide
Punto di fusione 693°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,8283
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 165.38
Percent Purity 99.8%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.553
Sensibilità Hygroscopic