Learn More
Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis)
Descrizione
Rubidium carbonate is used in glass-making by enhancing stability and durability as well as reducing its conductivity. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas. Rubidium carbonate glass has been extensively tested for use in anti-collision devices for motor vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rubidium carbonate |
| Punto di fusione | 837°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Formula lineare | Rb2CO3 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Peso formulazione | 230.95 |
| Percent Purity | 99.8% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis)
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Rubidium carbonate