Learn More
Rubidium carbonate, 99%, pure
Codice prodotto. 10115620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10115620
Marca: Thermo Scientific Acros 317150250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-09-8
Formula molecolare CO3Rb2
Molecular Weight (g/mol) 230.94
Numero MDL MFCD00011188
InChI Key WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
IUPAC Name rubidium(1+);carbonate
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium carbonate
Punto di fusione 837°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex Rb)
Formula lineare Rb2CO3
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4500g/L (20°C)
Peso formulazione 230.95
Percent Purity 99%
Grado Pure