Learn More
Rubidium fluoride hydrate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11482868
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11482868
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16846.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Raw material used in the perparation of rubidium metal.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry, conditions in well sealed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16422-67-6
Formula molecolare FH2ORb
Molecular Weight (g/mol) 122.481
Numero MDL MFCD00149834
InChI Key CTSZMVONLYPOKW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rubidium fluoride hydrate, f.rb.h2o, acmc-1c7r7, rubidium fluoride,hydrate 8ci, rubidium fluoride-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate fluoride
PubChem CID 57370370
IUPAC Name rubidium(1+);fluoride;hydrate
SMILES O.[F-].[Rb+]
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium fluoride hydrate
Quantità 10 g
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 104.47 (Anhydrous)
Percent Purity 99%