Learn More
Rubidium hydroxide hydrate, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11326858
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11326858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013481.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Oxidative chlorination catalyst | CAS: 12026-05-0 | HORb | 102.48 g/mol
Oxidative chlorination catalyst.Rubidium hydroxide hydrate is used in fireworks in place of pure rubidium to get violet color, thereby it prevents the waste of expensive element rubidium. It acts as an intermediate in the synthesis of other rubidium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12026-05-0
Formula molecolare HORb
Molecular Weight (g/mol) 102.48
Numero MDL MFCD00011194
InChI Key CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rb
PubChem CID 16212572
IUPAC Name rubidium(1+);hydroxide;hydrate
SMILES [OH-].[Rb+]
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium hydroxide hydrate
Colore White to Gray
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare RbOH·xH2O
Numero UN UN2678
Indice di Merck 14,8285
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
Peso formulazione 102.48 (Anhydrous)
Percent Purity 99%
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rubidium hydroxide hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Rubidium hydroxide hydrate