Learn More
Rubidium iodide, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407779
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11366868
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013497.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7790-29-6 | IRb | 212.372 g/mol
Rubidium iodide is used for making metal rubidium and other rubidium salts. It is also used in the production of special glass, miniature high energy battery and crystal scintillation counter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-29-6
Formula molecolare IRb
Molecular Weight (g/mol) 212.372
Numero MDL MFCD00011192
InChI Key WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7
PubChem CID 3423208
IUPAC Name rubidium(1+);iodide
SMILES [Rb+].[I-]
Specifications
Punti di ebollizione 1300°C
Materiale o nome chimico Rubidium iodide
Punto di fusione 647°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.8% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and alkali aqueous solution.
Peso formulazione 212.37
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.6474
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline
Densità 3.55 g/cm3