Learn More
Rubidium sulfate, 99.8% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Descrizione
Rubidium sulfate is used in hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rubidium sulfate |
| Punto di fusione | 1050°C |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Sinonimo | rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| IUPAC Name | rubidium(1+);sulfate |
| Peso formulazione | 267 |
| Percent Purity | 99.8% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Rubidium sulfate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid, dirubidium salt