Learn More
uvex Rubiflex NB 3501 Safety Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
10 paia
Descrizione
- Full NBR-coating is highly flexible for tasks that require dexterity
- Breathabel RUBIPOR impregnation
- Cotton interlock liner
- Resistant to oil, grease, fuel, and aerosols
- Ideal for use in dry environments
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | NBR |
| Colore | Orange |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 7 |
| EN388 Standard | 0121X |
| Da utilizzare con (applicazione) | Inspection, Light Metal Work, Maintanence, and Painting |
| Sesso | Unisex |
| Vedi altri risultati |