Learn More
uvex Rubiflex NB 3501 Safety Gloves
Codice prodotto. p-7230488 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
10 paia
Codice prodotto. 17270411
Marca: uvex 6024107
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Lightweight NBR-coated gloves are highly flexible, and feature breathable RUBIPOR impregnation with a cotton interlock liner.
  • Full NBR-coating is highly flexible for tasks that require dexterity
  • Breathabel RUBIPOR impregnation
  • Cotton interlock liner
  • Resistant to oil, grease, fuel, and aerosols
  • Ideal for use in dry environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Industrial
Coating Material NBR
Colore Orange
Latex Free
Materiale Nitrile
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 7
EN388 Standard 0121X
Da utilizzare con (applicazione) Inspection, Light Metal Work, Maintanence, and Painting
Sesso Unisex
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Cotone
Serie Rubiflex NB 3501
Lunghezza (sistema metrico) 35 cm