Learn More
Buerkle™ Rubiflex Protective Gloves
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
37 cm
60 cm
Stile polso guanto:
Long Guantlet
Short Gauntlet
Dimensione della confezione:
1 PR
1 paio
Descrizione
- Protective gloves with short or long gauntle
- For fats, mineral oils, solvents and many acids and alkalis
- Made from nitrile rubber
- Very flexible, soft to the touch
- High abrasion and cut resistance
- Comfortable cotton interlock interior
- To standard EN 374
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 374, CE |
| Coating Material | NBR |
| Colore | Green |
| Finitura esterna | NBR |
| Materiale | Nitrile Rubber |
| Product Type | Protective Gloves |
| Stile delle dita | 5 fingers |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safe Working with Fats, Mineral Oils, Solvents and Many Acids and Alkalis |
| Stile polso guanto | Long Guantlet |
| Quantità | Pair |
| Vedi altri risultati |