Learn More
uvex Rubiflex S NB35SF Safety Glove
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
10 paia
Description
- Good heat/cold insulation on the palm
- Abrasion and cut resistance
- Ergonomic fit
- High flexibility
- Excellent mechanical characteristics
- Good resistance to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils and solvents
- High water vapor absorption due to the cotton lining
- Fully coated
- Sandwich lining on palm, cuff
Spécification
Spécification
| Certificazione/Conformità | EN: 388 (2 1 2 1 X) |
| Colore | Green |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Cotton, Fleece, NBR |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 8 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu