Learn More
Brady™ Keyed Different Safety Padlocks
Codice prodotto. 15643497
Click to view available options
Colore:
Black
Green
Orange
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 6
Codice prodotto. 15643497
Marca: Brady™ 051353
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Brady™ Safety Padlocks are the ultimate locks for all safety and security needs, and are precision-machined for better tamper resistance.
  • Unique cylinder is insulated to protect workers from shocks when key is inserted
  • Six-pin precision-machined for more unique key cuts and better tamper resistance
  • Reserved, paracentric keyway provides optimal security
  • Special design prohibits the key from being released until the padlock shackle is closed
  • Locks are compact and lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion
  • Non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling
  • One key supplied with each lock
  • Key retaining - key will not release until the padlock shackle is securely closed
Specifica
Product Type Safety Padlocks
Alternate Part Number SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLACK 6/PAC
Colore Black
Materiale Reinforced Nylon
Descrizione Safety Padlocks - Standard
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.5 mm
Dimensioni (L x P) 38.50 x 86.50 mm
Altezza (sistema metrico) 38 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 38.00 mm
Material (Shackle) Hardened Steel
N. di perni 6
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 33.00 mm