Learn More
RUNX1/2/3 Antibody (SR1906), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-21666-100ul
Codice prodotto. 18628374
  • 539.00€ / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
RUNX1/2/3 Monoclonal antibody specifically detects RUNX1/2/3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
RUNX1/2/3
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
SR1906
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Acute myeloid leukemia 1, 2, 3 protein, AML1, 2, 3, AMLCR1, CBFA1, 2, 3, CBF-alpha-1, 2, 3, CCD, Core-binding factor subunit alpha-1, 2, 3, EVI-1, Oncogene AML-1, 2, 3, PEA2-alpha A, B, C, PEBP2-alpha A, B, C, Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha A, B, C subunit, Runt-related transcription factor 1, 2, 3, RUNX family transcription factor 1, 2, 3, SL3/AKV core-binding factor alpha A, B, C subunit, SL3-3 enhancer factor 1 alpha A, B, C subunit
A synthesized peptide derived from human RUNX1/2/3 (Uniprot #: Q01196, Q13761, Q13950)
100 μg
Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Neuroscience, Protein Phosphatase, Stem Cells
861
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt