Learn More
RUNX2 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Specifica
| Antigene | RUNX2 |
|---|---|
| Clone | 1G5 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA |
| Classificazione | Recombinant Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30233830
|
Proteintech
82636-2-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 20.00€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30233558
|
Proteintech
82636-2-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100µL Risparmia 40.00€ 9% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The RUNX2 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human RUNX2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The RUNX2 antibody has been validated for the following applications: WB, IP, ELISA analysis.Specifica
| RUNX2 | |
| 1000 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 860 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1G5 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| AML3; CBFA1; CCD; CCD1; MGC120022; MGC120023; OSF2; PEA2aA; PEBP2A1; PEBP2A2; PEBP2aA; PEBP2aA1 | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |