Learn More
Ruthenium, 5% on carbon paste, D101002-5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15487697
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15487697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H36850.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-18-8
Formula molecolare Ru
Molecular Weight (g/mol) 101.07
Numero MDL MFCD00011207 MFCD03458417
InChI Key KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC Name ruthenium
SMILES [Ru]
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium
Nota nome 5% on carbon paste, D101002-5
Colore Gray
Forma fisica Solid
Quantità 25 g