Learn More
Ruthenium(III) bromide, Ru 29% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11351848
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 11351848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011807.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Ruthenium(III) bromide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14014-88-1
Numero MDL MFCD00016314
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium(III) bromide
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 340.78
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 29% min.
Odore Characteristic
Sensibilità Hygroscopic
Densità 5.30 g/mL