Learn More
Ruthenium(III) chloride, anhydrous, Ru 47.7% min
Codice prodotto. p-7052314
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 15442897
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047182.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10049-08-8
Ruthenium(III) chloride is widely used as a starting material of ruthenium complexes. It acts as a catalyst used in the oxidative cyclization of 1,7-dienes to oxepane diols. It is used in the hydroxylation of tertiary hydrocarbons in combination of periodate or bromate. It is involved as a catalyst in the synthesis of 2,3-pyridinedicarboxylic acid-13C3, 15N, where the unlabelled analog is an inhibitor of glucose synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10049-08-8
Numero MDL MFCD00011208
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium(III) chloride
Punto di fusione >500°C (decomposition)
Nota nome Anhydrous
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Formula lineare RuCl3
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,8302
Peso formulazione 207.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 47.7% min
Odore Pungent
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.110 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.