Learn More
Ruthenium(III) chloride hydrate, 35 - 40% Ru
Codice prodotto. p-41454 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10723201
Marca: Thermo Scientific Acros 195480010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14898-67-0
Formula molecolare Cl3Ru
Molecular Weight (g/mol) 207.42
Numero MDL MFCD00149844
InChI Key YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Ruthenium trichloride
IUPAC Name ruthenium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium(III) chloride hydrate
Nota nome 35 - 40% Ru
Colore Black to Brown
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Formula lineare RuCl3·xH2O
Fieser 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Indice di Merck 14, 8302
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 207.42
Percent Purity 35 to 40% Ru
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ruthenium(III) chloride hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.