Learn More
Ruthenium(III) nitrosylacetate, Premion™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7058894
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11335737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043435.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Ru(NO)(OOCCH3)3
Ruthenium(III) nitrosyl acetate is used to fabricate oxide thin-film transistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare Ru(NO)(OOCCH3)3
Numero MDL MFCD02684507
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium (III) nitrosylacetate
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 308.18
Percent Purity 99.99%
Grado Premion