Learn More
Ruthenium(III) nitrosylchloride hydrate
Codice prodotto. p-7058711
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11314748
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043089.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 32535-76-5 | Cl3NORu | 237.42 g/mol
Used as catalyst. As a precursor to other compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32535-76-5
Formula molecolare Cl3NORu
Molecular Weight (g/mol) 237.42
Numero MDL MFCD00049765
InChI Key XTHALOZYNGMAKY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name trichloro(nitroso)rutheniumtris(ylium)
SMILES Cl[Ru+3](Cl)(Cl)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium (III) nitrosylchloride hydrate
Punto di fusione 180°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 237.44 (Anhydrous)