Learn More
Ruthenium(IV) oxide hydrate, > 54% Ru
Codice prodotto. p-3735330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10276920
Marca: Thermo Scientific Acros 197430010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32740-79-7
Formula molecolare O2Ru
Molecular Weight (g/mol) 133.07
Numero MDL MFCD00149846
InChI Key WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dioxoruthenium
SMILES O=[Ru]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium(IV) oxide hydrate
Nota nome >54% Ru
Colore Black
Forma fisica Fine Powder
Quantità 1 g
Formula lineare RuO2·xH2O
Fieser 01,984; 14,272; 04,108; 05,161
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 133.07
Percent Purity >54% (Ru)
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.