Learn More
Ruthenium powder, -325 mesh, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824911
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11371509
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013994.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-18-8
Formula molecolare Ru
Molecular Weight (g/mol) 101.07
Numero MDL MFCD00011207 MFCD03458417
InChI Key KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC Name ruthenium
SMILES [Ru]
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium
Colore Gray
Aspetto gray powder
Quantità 2 g
Dimensioni maglia -325 Mesh
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Forma Powder