Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ruthenium Red tetrahydrate, pure
Codice prodotto. p-191178 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10400091
Marca: Thermo Scientific Chemicals 191730010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12790-48-6 | Cl6H36N14O6Ru3-14 | 844.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12790-48-6
Formula molecolare Cl6H36N14O6Ru3-14
Molecular Weight (g/mol) 844.29
Numero MDL MFCD00167176
InChI Key IMVKVBRYNZXYAP-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 108195
IUPAC Name azanide;oxygen(2-);ruthenium;ruthenium(5+);hexachloride;tetrahydrate
SMILES [NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru].[Ru+5].[Ru+5]
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium red tetrahydrate
Nota nome Pure
Formula lineare [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6·4H2O
Indice di Merck 10, 8161
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ammonia
Lambda max 530 to 536nm
Peso formulazione 858.35
Percent Purity 34.6 to 36.1% (ruthenium)
Grado Pure
Coefficiente di assorbimento molare 8000L/(mole.cm) (lambda min., 0.02g/L H2O)
Imballaggio Glass bottle
Colore Purple/Red
Quantità 1 g
Forma fisica Crystalline Powder