Learn More
Ruthenium standard solution, for AAS, 1mg/mL Ru in 10-20% HCl, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10266440 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
10266440 100 mL 100mL
11964081 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10266440 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 196251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.25€
    52.50€ / 100mL
    Risparmia 3.75€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7440-18-8 | Molecular Formula: Ru | Molecular Weight: 101.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico Ruthenium standard solution
Nota nome 1 mg/ml Ru in 5% HCl
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-18-8, 7647-01-0, 7732-18-5
Densità 1.0200g/mL
Gravità specifica 1.02
Forma fisica Solution
Formula molecolare Ru
Concentrazione 990 to 1010 μg/mL of Ru(3+) in 10−20% HCl
Numero MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Colore Yellow to Brown
Punto di fusione -25.0°C
Punti di ebollizione 107.0°C
Solubilità Soluble in water
InChI Key KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ru]
IUPAC Name ruthenium
Molecular Weight (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:30682
Peso formulazione 101.07
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ruthenium atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.