missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ruxolitinib, MedChemExpress

Codice prodotto. 16457876
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
500mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16457876

Marca: Medchem Express HY50856

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Ruxolitinib (INCB18424) is a potent and selective JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM and 2.8 nM in cell-free assays, and has 130-fold selectivity for JAK1/2 over JAK3. Ruxolitinib induces autophagy and kills tumor cells through toxic mitophagy.

Ruxolitinib (INCB18424) is a potent and selective JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM and 2.8 nM in cell-free assays, and has 130-fold selectivity for JAK1/2 over JAK3. Ruxolitinib induces autophagy and kills tumor cells through toxic mitophagy.

Specifica

Materiale o nome chimico Ruxolitinib
Forma fisica Powder
CAS 941678-49-5
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18N6
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo INCB18424
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (326.40 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N#CC[C@H](C1CCCC1)N2N=CC(C3=C4C=CNC4=NC=N3)=C2
Molecular Weight (g/mol) 306.37
Peso formulazione 306.37
Percent Purity 95.37%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato