Learn More
IKA™ RV 10.20 Model Glassware
Codice prodotto. 11895942 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11895942
Marca: IKA™ 0003755500
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Glassware
Include 1000mL Evaporator and 1000mL Receiving flask
Quantità 1 Pack
Volume (sistema metrico) 1000 mL