Learn More
IKA™ RV 8 Rotary Evaporator with Dry Ice Condenser
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7236316 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tipo di condensatore:
Dry Ice, Vertical
Dry Ice, Vertical, Coated
Requisiti elettrici:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17267489
Marca: IKA™ 0010006361
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The RV 8 Rotary Evaporator with Dry Ice Condenser offers a new distilling system with a manual lift and new clamp mechanism. Digital displays for rotation speed and heating bath temperature allow for optimal control of all distilling processes.
  • Manual lift with integrated safety lift-out-function
  • Water/oil heated bath with ergonomic carrying handles
  • Key-button with locking function for the heating bath temperature
  • Adjustable immersion angle
  • Digital displays of the rotation speed and temperature of the heating bath
  • Ambidextrous design for single-handed operation
  • Rotational speed range from 5 to 300 rpm
  • Additional user safety through reduced (24 V) power requirements within the unit
  • Compatible with the full range of IKA RV 10 glassware
  • New clamping mechanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Peso (sistema metrico) 15,5 Kg
Tensione 100/240 V
Capacità (sistema metrico) 1 L
Speed 5 to 300 rpm
Temperature Range (Metric) Ambient to 180°C
Superficie di raffreddamento 620 cm2
Include Drive unit, HB 10 digital heat bath, and RV 10.4 dry ice cooler
Tipo di motore DC
Requisiti elettrici EU Plug
Tipo di condensatore Dry Ice, Vertical
Dimensioni (L x P x A) 345 x 510 x 490 mm
Precisione termica ±1 °C
Certifications CE
Warranty 2+1 Years
Frequenza 50/60 Hz
Modello RV 8
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis