missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RYBP/DEDAF Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
136.00€ - 437.00€
Specifica
| Antigene | RYBP/DEDAF |
|---|---|
| Diluizione | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18692044
|
Novus Biologicals
NBP3-21428-25ul |
25 μg |
136.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18612095
|
Novus Biologicals
NBP3-21428-100ul |
100 μg |
437.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
RYBP/DEDAF Polyclonal antibody specifically detects RYBP/DEDAF in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| RYBP/DEDAF | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis | |
| 0.2um filtered solution in PBS | |
| AAP1, APAP-1, Apoptin-associating protein 1, Death effector domain-associated factor, DEDAFYY1 and E4TF1-associated factor 1, RING1 and YY1 binding protein, RING1 and YY1-binding protein, ring1 interactor RYBP, YEAF1DED-associated factor, YY1 and E4TF1 associated factor 1 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human RYBP/DEDAF (Met1-Phe228, Uniprot: Q8N488) | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q8N488 | |
| 23429 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto